Diacetin Gemisch aus Isomeren ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L12708.30 L12708.0B
L12708.30EA 36.9 EUR
L12708.30 L12708.0B
Diacetin Gemisch aus Isomeren ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Diacetin
CAS No.: 25395-31-7 Molecular Formula: C7H12O5 Formula Weight: 176.17 Flash Point: 141°(285°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 250-280° dec. Beilstein Reference: 1706903 MDL No.: MFCD00008717
Formel: C₇H₁₂O₅
Siedepunkt: 250…280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,190
Flammpunkt: 141 °C (285 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008717
CAS-Nummer: 25395-31-7
EINECS: 246-941-2
Merck Index: 14,2961