4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L12877.03
L12877.06
L12877.03EA
29.8
EUR
L12877.03
L12877.06
4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 28439-86-3
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molecular Weight: 191,23 g/mol Siedepunkt: 149…150 °C (3 mmHg) Dichte: 1,055 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037042 CAS-Nummer: 28439-86-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |