1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
L12922.06 L12922.14
L12922.06EA 69.3 EUR
L12922.06 L12922.14
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% stabilisiert
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Purity: 97% CAS No.: 13695-31-3 Molecular Formula: C8H7F7O2 Formula Weight: 268.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.3420 Odour: Recognizable Boiling Point: 134-136° UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00039251
Formel: C₈H₇F₇O₂
Molecular Weight: 268,13 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C
Dichte: 1,345
Flammpunkt: 36 °C (96 °F)
MDL: MFCD00039251
CAS-Nummer: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
ADR: 3,III