Cyclohexyl-acrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L12925.14 L12925.06
L12925.14EA 67.2 EUR
L12925.14 L12925.06
Cyclohexyl-acrylat ≥98% stabilisiert
Cyclohexyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 3066-71-5 Molecular Formula: C9H14O2 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4590 Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 1937528 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00046349
Formel: C₉H₁₄O₂
Siedepunkt: 182…184 °C
Dichte: 0,980
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00046349
CAS-Nummer: 3066-71-5
EINECS: 221-319-3
UN: 3082
ADR: 9,III