6-Heptenenitrile 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13137.03 L13137.06
L13137.03EA 64.5 EUR
L13137.03 L13137.06
6-Heptenenitrile 96%
6-Heptenenitrile
Purity: 97% CAS No.: 5048-25-9 Molecular Formula: C7H11N Formula Weight: 109.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 75-78°/13mm Beilstein Reference: 1740406 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00151804
Formel: C₇H₁₁N
Molecular Weight: 109.17 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (13 mmHg)
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
MDL: MFCD00151804
CAS-Nummer: 5048-25-9
ADR: 6.1 III