2-(Dimethylamino)ethyl-acrylat 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester

Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 0,1%

L13506.AE L13506.AP L13506.AC
L13506.AEEA 79.4 EUR
L13506.AE L13506.AP L13506.AC
2-(Dimethylamino)ethyl-acrylat 98% stabilisiert
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate

Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol


Purity: 98% CAS No.: 2439-35-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -60° Boiling Point: 64°/12mm Beilstein Reference: 1099119 UN No.: UN3302 MDL No.: MFCD00038233

Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 64 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,943
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038233
CAS-Nummer: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
UN: 3302
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR