Methacroylcholine chloride ≥72% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
L13523.22
L13523.36
L13523.22EA
31.6
EUR
L13523.22
L13523.36
Methacroylcholine chloride ≥72% stabilisiert
Methacroylcholine chloride
CAS No.: 5039-78-1
Molecular Formula: C9H18ClNO2
Formula Weight: 207.70
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -25°
Boiling Point:
Formel:
C₉H₁₈ClNO₂ Molecular Weight: 207,70 g/mol Siedepunkt: >100 °C Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1,105 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060097 CAS-Nummer: 5039-78-1 EINECS: 225-733-5 |