Cinnamyl anthranilate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
L13659.06
L13659.14
L13659.06EA
53.8
EUR
L13659.06
L13659.14
Cinnamyl anthranilate 99%
Cinnamyl anthranilate
Purity: 99%
CAS No.: 87-29-6
Molecular Formula: C16H15NO2
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 2733435
MDL No.: MFCD00053631
Formel:
C₁₆H₁₅NO₂ Molecular Weight: 253,30 g/mol Siedepunkt: 322 °C Schmelzpunkt: 64…66 °C Dichte: 1,180 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053631 CAS-Nummer: 87-29-6 EINECS: 201-738-8 Merck Index: 14,2303 |