Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L13922.18
L13922.30
L13922.0B
L13922.18EA
61.1
EUR
L13922.18
L13922.30
L13922.0B
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8
MDL No.: MFCD00132726
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132726 CAS-Nummer: 11119-67-8 |