Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
L13945.18EA 51.1 EUR
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132722
CAS-Nummer: 12612-37-2