Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L14010.03
L14010.06
L14010.03EA
33.6
EUR
L14010.03
L14010.06
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 348-36-7
Molecular Formula: C11H10FNO2
Formula Weight: 207.21
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 170254
MDL No.: MFCD00152076
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₂ Schmelzpunkt: 147…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152076 CAS-Nummer: 348-36-7 |