(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14063.03 L14063.MD
L14063.03EA 177 EUR
L14063.03 L14063.MD
(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
(S)-(-)-2-Methylbutylamine
Purity: 98+% CAS No.: 34985-37-0 Molecular Formula: C5H13N Formula Weight: 87.16 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4105 Boiling Point: 96-97° Beilstein Reference: 1718807 Optical Rotation: -5.9° (neat) UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00064430
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C
Dichte: 0,756
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064430
CAS-Nummer: 34985-37-0
EINECS: 252-307-6
ADR: 3,II