Amberlite® XAD4 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
L14142.36EA 127 EUR
L14142.36 L14142.22
Amberlite® XAD4 Ionenaustauscher
Amberlite® XAD4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132704
CAS-Nummer: 37380-42-0
Merck Index: 14,382