Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one, 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
L14169.MB
L14169.MC
L14169.MBEA
61.2
EUR
L14169.MB
L14169.MC
Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Genkwanin, 7-methoxyapigenin
Purity: 97%
CAS No.: 437-64-9
Molecular Formula: C16H12O5
Formula Weight: 284.27
Melting Point: 288-290°
Beilstein Reference: 292549
MDL No.: MFCD00017452
Formel:
C₁₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 284,27 g/mol Schmelzpunkt: 288…290 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017452 CAS-Nummer: 437-64-9 |