Fisetin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
175
EUR
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Formel:
C₁₅H₁₀O₆ Molecular Weight: 286.24 g/mol Schmelzpunkt: 330 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006829 CAS-Nummer: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 |