Methacrylic anhydride 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methacrylic Anhydride [stabilized with 1,1,3-Tris(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane]
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol ∼ 0,2%
L14357.18 L14357.30
L14357.18EA 36.7 EUR
L14357.18 L14357.30
Methacrylic anhydride 94% stabilisiert
Methacrylic anhydride
Stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Purity: 94% CAS No.: 760-93-0 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.17 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -109° Boiling Point: 197° Beilstein Reference: 1761982 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00008586
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,165 g/mol
Siedepunkt: 197 °C
Schmelzpunkt: –109 °C
Dichte: 1,033
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008586
CAS-Nummer: 760-93-0
EINECS: 212-084-8
UN: 3265
ADR: 8,II