Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L14369.03 L14369.06
L14369.03EA 29.4 EUR
L14369.03 L14369.06
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate 95%
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 41024-91-3 Molecular Formula: C24H34O10S2 Formula Weight: 546.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5225 Beilstein Reference: 3599245 MDL No.: MFCD00012204
Formel: C₂₄H₃₄O₁₀S₂
Dichte: 1,260
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012204
CAS-Nummer: 41024-91-3