(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L14410.03
L14410.MD
L14410.03EA
96.9
EUR
L14410.03
L14410.MD
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 7202-43-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 4652873
Optical Rotation: -12° (c=2 in chloroform)
UN No.: UN2943
MDL No.: MFCD00192476
Formel:
C₅H₁₁NO Siedepunkt: 152…153 °C Dichte: 0,980 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192476 CAS-Nummer: 7202-43-9 UN: 2943 ADR: 3,III |