4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14810.03 L14810.06
L14810.03EA 33.7 EUR
L14810.03 L14810.06
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 93048-16-9 Molecular Formula: C8H12N2O.HCl Formula Weight: 188.66 Melting Point: ca 110° dec. Beilstein Reference: 7227704 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD03426021
Formel: C₈H₁₂N₂O·HCl
Molecular Weight: 188,66 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 110 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426021
CAS-Nummer: 93048-16-9
ADR: 6.1,III