1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L14835.03
L14835.06
L14835.03EA
57.1
EUR
L14835.03
L14835.06
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Purity: 97%
CAS No.: 202823-67-4
Molecular Formula: C10H10Cl2N2
Formula Weight: 229.11
Melting Point: 208-211°
MDL No.: MFCD01075667
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂N₂ Molecular Weight: 229,11 g/mol Schmelzpunkt: 208…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075667 CAS-Nummer: 202823-67-4 |