Amberlite® IR-120 (Na) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 28.1 EUR
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) Ionenaustauscher
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132707
CAS-Nummer: 9002-23-7
Merck Index: 14,382