2,3-Dibromofuran 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat 0,5%
L15518.03 L15518.06
L15518.03EA 43.4 EUR
L15518.03 L15518.06
2,3-Dibromofuran 97% stabilisiert
2,3-Dibromofuran
Stab. with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 30544-34-4 Molecular Formula: C4H2Br2O Formula Weight: 225.87 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 75-78°/75mm Beilstein Reference: 107511 MDL No.: MFCD01074839
Formel: C₄H₂Br₂O
Molecular Weight: 225,87 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (75 mmHg)
Dichte: 2,000
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01074839
CAS-Nummer: 30544-34-4