4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-nitro-2(1H)-pyridinone
L15686.14 L15686.06
L15686.14EA 366 EUR
L15686.14 L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 165547-79-5 Molecular Formula: C5H3ClN2O3 Formula Weight: 174.54 Melting Point: 222-224° Beilstein Reference: 149557 MDL No.: MFCD03093067
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 174,54 g/mol
Schmelzpunkt: 222…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093067
CAS-Nummer: 165547-79-5