4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
L15740.14 L15740.22 L15740.36
L15740.14EA 24.2 EUR
L15740.14 L15740.22 L15740.36
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) 98%
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat)
Purity: 98% CAS No.: 101-68-8 Molecular Formula: C15H10N2O2 Formula Weight: 250.26 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 196°(385°F) Odour: Weak, characteristic Melting Point: 41-44° Boiling Point: 194°/5mm Beilstein Reference: 797662 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00036131
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 250.26 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1.239
Flammpunkt: 196 °C (385 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036131
CAS-Nummer: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II