trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L15991.03
L15991.06
L15991.03EA
35.9
EUR
L15991.03
L15991.06
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate 97%
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 7517-76-2
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Odour: Irritating
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 145-146°/32mm
Beilstein Reference: 2804862
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00074787
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C (32 mmHg) Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074787 CAS-Nummer: 7517-76-2 ADR: 6.1,II |