(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
L16329.06
L16329.14
L16329.03
L16329.06EA
63.6
EUR
L16329.06
L16329.14
L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 27298-98-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5215
Melting Point:
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol Siedepunkt: 204 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,94 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145246 CAS-Nummer: 27298-98-2 UN: 2735 ADR: 8,III |