Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
L16483.06
L16483.14
L16483.06EA
56.7
EUR
L16483.06
L16483.14
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 2062-98-8
Molecular Formula: C6F12O2
Formula Weight: 332.06
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 54-56°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054657
Formel:
C₆F₁₂O₂ Molecular Weight: 332,05 g/mol Siedepunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054657 CAS-Nummer: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 ADR: 8,II |