Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16614.06 L16614.14
L16614.06EA 64.1 EUR
L16614.06 L16614.14
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Purity: 97% CAS No.: 27639-98-1 Molecular Formula: C12F24O4 Formula Weight: 664.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Boiling Point: 158-161° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00084743
Formel: C₁₂F₂₄O₄
Molecular Weight: 664.09 g/mol
Siedepunkt: 158…161 °C
Dichte: 1.80
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084743
CAS-Nummer: 27639-98-1
ADR: 8 II