2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
L16645.18 L16645.30
L16645.18EA 77.1 EUR
L16645.18 L16645.30
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocan 97%
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Purity: 97% CAS No.: 2554-06-5 Molecular Formula: C12H24O4Si4 Formula Weight: 344.67 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -43° Boiling Point: 110°/10mm Beilstein Reference: 1807272 MDL No.: MFCD00040293
Formel: C₁₂H₂₄O₄Si₄
Molecular Weight: 344,66 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,997
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040293
CAS-Nummer: 2554-06-5
EINECS: 219-863-1