2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethylmethacrylat 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methacrylic Acid 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Ester
Stabilisierung: 100 ppm Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
L16675.18 L16675.09
L16675.18EA 103 EUR
L16675.18 L16675.09
2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethylmethacrylat 94% stabilisiert
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94% CAS No.: 17407-09-9 Molecular Formula: C9H18O3Si Formula Weight: 202.33 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 65°/0.9mm MDL No.: MFCD00053869
Formel: C₉H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 202.33 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (0.9 mmHg)
Dichte: 0.995
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053869
CAS-Nummer: 17407-09-9
EINECS: 241-432-1