2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L16819.03 L16819.06
L16819.03EA 104 EUR
L16819.03 L16819.06
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Purity: 97% CAS No.: 422-03-7 Molecular Formula: CF3CF2CH2NH2 Formula Weight: 149.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.2970 Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 1743135 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00042459
Formel: C₃H₄F₅N
Siedepunkt: 49…50 °C
Dichte: 1,400
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
MDL: MFCD00042459
CAS-Nummer: 422-03-7
EINECS: 207-010-6
ADR: 8,III