Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L16850.14
L16850.22
L16850.14EA
29.1
EUR
L16850.14
L16850.22
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane 96%
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Purity: 96%
CAS No.: 3068-76-6
Molecular Formula: C12H21NO3Si
Formula Weight: 255.39
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Weak
Boiling Point: 310°
Beilstein Reference: 8620045
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00053673
Formel:
C₁₂H₂₁NO₃Si Siedepunkt: 310 °C Dichte: 1,07 Flammpunkt: 165 °C (329 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053673 CAS-Nummer: 3068-76-6 EINECS: 221-328-2 ADR: 8,III |