N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
L17003.06 L17003.14
L17003.06EA 54.2 EUR
L17003.06 L17003.14
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Purity: 98+% CAS No.: 140681-55-6 Molecular Formula: C7H14B2ClF9N2 Formula Weight: 354.26 Melting Point: ca 250° dec. UN No.: UN3088 MDL No.: MFCD00142607
Formel: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Molecular Weight: 354.26 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142607
CAS-Nummer: 140681-55-6
EINECS: 414-380-4
ADR: 4.2 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable