(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L17020.03 L17020.06
L17020.03EA 53.1 EUR
L17020.03 L17020.06
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine
Purity: 99+% CAS No.: 216394-07-9 Molecular Formula: C13H19NO Formula Weight: 205.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 79-80°/0.08mm Beilstein Reference: 8981794 Optical Rotation: +85°(neat) UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01075753
Formel: C₁₃H₁₉NO
Molecular Weight: 205,30 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C (0,08 mmHg)
Dichte: 1,02
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01075753
CAS-Nummer: 216394-07-9
UN: 2735
ADR: 8,III