2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate
L17048.06 L17048.14
L17048.06EA 26 EUR
L17048.06 L17048.14
2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid 98%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Purity: 98% CAS No.: 67442-07-3 Molecular Formula: C4H8ClNO2 Formula Weight: 137.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 1924015 MDL No.: MFCD00134232
Formel: C₄H₈ClNO₂
Molecular Weight: 137,56 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
MDL: MFCD00134232
CAS-Nummer: 67442-07-3