tert-Butyl acrylate 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylic Acid tert-Butyl Ester
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 15 ppm
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
L17169.AEEA
31.6
EUR
L17169.AE
L17169.AP
L17169.AU
tert-Butyl acrylate 99% stabilisiert
tert-Butyl acrylate
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1663-39-4
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: ca -69°
Boiling Point: 121°
Beilstein Reference: 1742329
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00008809
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 121 °C Schmelzpunkt: ∼–69 °C Dichte: 0,883 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008809 CAS-Nummer: 1663-39-4 EINECS: 216-768-7 UN: 3272 ADR: 3,II |