Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
L17335.03 L17335.06
L17335.03EA 29.4 EUR
L17335.03 L17335.06
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 96% CAS No.: 344-00-3 Molecular Formula: C7H9F3O3 Formula Weight: 198.14 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.3700 Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1783620 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00190635
Formel: C₇H₉F₃O₃
Molecular Weight: 198.14 g/mol
Siedepunkt: 144…146 °C
Dichte: 1.258
Flammpunkt: 47 °C (116 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190635
CAS-Nummer: 344-00-3
ADR: 3 III