Fomblin® YR-1800
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L17548.06
L17548.14
L17548.06EA
34.9
EUR
L17548.06
L17548.14
Fomblin® YR-1800
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
CAS No.: 69991-67-9
Refractive Index: 1.3040
MDL No.: MFCD01323324
Dichte:
1,920 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01323324 CAS-Nummer: 69991-67-9 |