6-(Benzyloxy)-1H-indol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6-Benzyloxyindole
L17805.03 L17805.MD
L17805.03EA 77.5 EUR
L17805.03 L17805.MD
6-(Benzyloxy)-1H-indol 97%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 15903-94-3 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 114-116° Beilstein Reference: 173319 MDL No.: MFCD00053554
Formel: C₁₅H₁₃NO
Molecular Weight: 223,28 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053554
CAS-Nummer: 15903-94-3