4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
L17865.03
L17865.MC
L17865.03EA
212
EUR
L17865.03
L17865.MC
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 166386-48-7
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: ca 170°
MDL No.: MFCD02093071
Formel:
C₇H₉BO₃S Molecular Weight: 184.02 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093071 CAS-Nummer: 166386-48-7 |