4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17946.03
L17946.06
L17946.03EA
14.2
EUR
L17946.03
L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2683-66-1
Molecular Formula: C12H11NO2
Formula Weight: 201.22
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 165005
MDL No.: MFCD00047427
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047427 CAS-Nummer: 2683-66-1 |