N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L17974.36 L17974.14 L17974.22
L17974.36EA 221 EUR
L17974.36 L17974.14 L17974.22
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat 99%
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat
Purity: 99% CAS No.: 122-75-8 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5.2CH3CO2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3781362 MDL No.: MFCD00040588
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Schmelzpunkt: 117…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040588
CAS-Nummer: 122-75-8
EINECS: 204-572-4
Merck Index: 14,1064