3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L18029.06 L18029.03
L18029.06EA 143 EUR
L18029.06 L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 136645-25-5 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.07 Melting Point: 124-128° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02093985
Formel: C₉H₉BrO₃
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093985
CAS-Nummer: 136645-25-5
ADR: 8,III