2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L18060.03 L18060.06
L18060.03EA 82.3 EUR
L18060.03 L18060.06
2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
2-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 97023-48-8 Molecular Formula: C13H16O2 Formula Weight: 204.27 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2452158 MDL No.: MFCD00452653
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00452653
CAS-Nummer: 97023-48-8