3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L18094.03 L18094.MD
L18094.03EA 243 EUR
L18094.03 L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98% CAS No.: 104163-35-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Refractive Index: 1.5565 Boiling Point: 78°/4mm Beilstein Reference: 108864 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD02093988
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127,21 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093988
CAS-Nummer: 104163-35-1
UN: 2735
ADR: 8,II