(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L18359.06 L18359.03
L18359.06EA 123 EUR
L18359.06 L18359.03
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 98%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Purity: 98% CAS No.: 17342-08-4 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 78-82° Boiling Point: 147-149°/0.06m Beilstein Reference: 4657914 Optical Rotation: +30° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00077792
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C (0.06m)
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077792
CAS-Nummer: 17342-08-4