Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
L18490.36 L18490.22 L18490.0P
L18490.36EA 236 EUR
L18490.36 L18490.22 L18490.0P
Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung
Glyoxal dimethyl acetal
CAS No.: 51673-84-8 Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4140 Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 1850744 MDL No.: MFCD00134410
Formel: OHCCH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Dichte: 1,150
Flammpunkt: 102 °C (216 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134410
CAS-Nummer: 51673-84-8