O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(6-cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)-N-methylmethanaminium tetrafluoroborate, TOTU
L18496.06 L18496.14
L18496.06EA 71.4 EUR
L18496.06 L18496.14
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 136849-72-4 Molecular Formula: C10H17BF4N4O3 Formula Weight: 328.08 Melting Point: 143-146° dec. MDL No.: MFCD00192127
Formel: C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃
Molecular Weight: 328,07 g/mol
Schmelzpunkt: 143…146 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192127
CAS-Nummer: 136849-72-4