Ethyl-(S)-(−)-4-chlor-3-hydroxybutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
L18554.03 L18554.06
L18554.03EA 14.6 EUR
L18554.03 L18554.06
Ethyl-(S)-(−)-4-chlor-3-hydroxybutyrat 98%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 98% CAS No.: 86728-85-0 Molecular Formula: C6H11ClO3 Formula Weight: 166.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 93-95°/5mm Optical Rotation: -14° (neat) MDL No.: MFCD00211241
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 166.60 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.190
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00211241
CAS-Nummer: 86728-85-0