[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
L18705.06 L18705.14
L18705.06EA 27.2 EUR
L18705.06 L18705.14
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on ≥98%
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Purity: 98+% CAS No.: 6969-71-7 Molecular Formula: C6H5N3O Formula Weight: 135.13 Melting Point: 233-235° Beilstein Reference: 607433 MDL No.: MFCD00022632
Formel: C₆H₅N₃O
Molecular Weight: 135,13 g/mol
Schmelzpunkt: 233…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022632
CAS-Nummer: 6969-71-7
EINECS: 230-191-8